WH0008667M1
Monoclonal Anti-EIF3S3 antibody produced in mouse
clone 3B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC102958, Anti-eIF3gamma, Anti-eIF3p40, Anti-eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 3 gamma, 40kDa
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EIF3H(8667)
Immunogeno
Sequence
YDPIKTAQGSLSLKAYRLTPKLMEVCKEKDFSPEALKKANITFEYMFEEVPIVIKNSHLINVLMWELEKKSAVADKHELLSLASSNHLGKNLQLLMDRV
Caratteristiche e vantaggi
Raccomandato