WH0008556M1
Monoclonal Anti-CDC14A antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CDC14 cell division cycle 14 homolog A (S. cerevisiae), Anti-Cdc14A1, Anti-Cdc14A2, Anti-cdc14, Anti-hCDC14
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC14A(8556)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PFRLSSSLQGSAVTLKTSKMALSPSATAKRINRTSLSSGATVRSFSINSRLASSLGNLNAATDDPENKKTSSSSKAGFTASPFTNLLNGSSQPTTRNYPE
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)