WH0008521M3
Monoclonal Anti-GCM1 antibody produced in mouse
clone 3G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GCMA, Anti-glial cells missing homolog 1 (Drosophila), Anti-hGCMa
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GCM1(8521)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QQRKRCPNCDGPLKLIPCRGHGGFPVTNFWRHDGRFIFFQSKGEHDHPKPETKLEAEA*