Documenti fondamentali
WH0007579M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF31 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KOX29, Anti-ZFP31, Anti-ZNF360, Anti-ZSCAN20, Anti-zinc finger protein 31 (KOX 29)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZSCAN20(7579)
Categorie correlate
Immunogeno
ZNF31 (AAH11404, 1 a.a. ~ 433 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAMALELQAQASPQPEPEELLIVKLEEDSWGSESKLWEKDRGSVSGPEASRQRFRQFQYRDAAGPHEAFSQLWALCCRWLRPEIRLKEQILELLVLEQFLTILPREVQTWVQARHPESGEEAVALVEDWHRETRTAGQSGLELHTEETRPLKTGEEAQSFQLQPVDPWPEGQSQKKGVKNTCPDLPNHLNAEVAPQPLKESGVPVSKPSNTSEKEQGPEFWGLSLINSGKRSTADYSLDNEPAQALTWRDSRAWEEQYQWDVEDMKVSGVHWGYEETKTFLAILSESPFSEKLRTCHQNRQVYRAIAEQLRARGFLRTLEQCRYRVKNLLRNYRKAKSSHPPGTCPFYEELEALVRARTAIRATDGPGEAVALPRLGDSDAEMDEQEEGGWDPEEMAEDCNGAGLVNVESTQGPRIAGAPALFQSRIGKNMGV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)