WH0006879M1
Monoclonal Anti-TAF7 antibody produced in mouse
clone 2C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-TAF2F, Anti-TAF7 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 55kDa, Anti-TAFII55
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAF7(6879)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
FIWNHGITLPLKNVRKRRFRKTAKKKYIESPDVEKEVKRLLSTDAEAVSTRWEIIAEDETKEAENQGLDISSPGMSGHRQGHDSLEHDELREIFN
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)