WH0006274M1
Monoclonal Anti-S100A3 antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-S100 calcium binding protein A3, Anti-S100E
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A3(6274)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MARPLEQAVAAIVCTFQEYAGRCGDKYKLCQAELKELLQKELATWTPTEFRECDYNKFMSVLDTNKDCEVDFVEYVRSLACLCLYCHEYFKDCPSEPPCSQ