WH0006196M1
Monoclonal Anti-RPS6KA2 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HU2, Anti-MAPKAPK1C, Anti-RSK, Anti-RSK3, Anti-S6Kalpha, Anti-S6Kalpha2, Anti-p90RSK2, Anti-pp90RSK3, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPS6KA2(6196)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
YALSGGNWDSISDAAKDVVSKMLHVDPHQRLTAMQVLKHPWVVNREYLSPNQLSRQDVHLVKGAMAATYFALNRTPQAPRLEPVLSSNLAQRRGMKRLTSTRL