WH0006046M1
Monoclonal Anti-BRD2 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-D6S113E, Anti-DKFZp686N0336, Anti-FSRG1, Anti-KIAA9001, Anti-NAT, Anti-RING3, Anti-RNF3, Anti-bromodomain containing 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BRD2(6046)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QTLEKIFLQKVASMPQEEQELVVTIPKNSHKKGAKLAALQGSVTSAHQVPAVSSVSHTALYTPPPEIPTTVLNIPHPSVISSPLLKSLHS