WH0005651M1
Monoclonal Anti-PRSS7 antibody produced in mouse
clone 3F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ENTK, Anti-protease, serine, 7 (enterokinase)
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRSS7(5651)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NDDNEWERIQGSTFSPFTGPNFDHTFGNASGFYISTPTGPGGRQERVGLLSLPLDPTLEPACLSFWYHMYGENVHKLSINISNDQNMEKTVFQKEGNYGDNWNYGQVTLN