WH0005611M1
Monoclonal Anti-DNAJC3 antibody produced in mouse
clone 4D3-F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 3, Anti-HP58, Anti-P58, Anti-P58IPK, Anti-PRKRI
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D3-F2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNAJC3(5611)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVAPGSVTSRLGSVFPFLLVLVDLQYEGAECGVNADVEKHLELGKKLLAAGQLADALSQFHAAVDGDPDNYIAYYRRATVFLAMGKSKAALPDLTKVIQLKMDFTAARLQRGHLLLKQGKLDEAEDDFKKVVFPVPSLLGLQRSLLDDLYLLFWFFLMKKVTFRCLSSAISECLPQSLNLMKFNLLISFLLLWTVRLVSCLRSIHYAVGSKTFLISSKSFMVLCFIFKPIVYLS