WH0005595M1
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
mouse monoclonal, 3C9
Sinonimo/i:
Anti-ERK1, Anti-P44ERK1, Anti-P44MAPK, Anti-PRKM3, Anti-mitogen-activated protein kinase 3
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-MAPK3 antibody produced in mouse, clone 3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NYLQSLPSKTKVAWAKLFPKSDSKALDLLDRMLTFNPNKRITVEEALAHPYLEQYYDPTDEPVAEEPFTFAMELDDLPKERLKELIFQETARFQPGVLEAP
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)