WH0005097M1
Monoclonal Anti-PCDH1 antibody produced in mouse
clone 5D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC45991, Anti-PC42, Anti-PCDH42, Anti-protocadherin 1 (cadherin-like 1)
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCDH1(5097)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
YKVPEEQPPNTLIGSLAADYGFPDVGHLYKLEVGAPYLRVDGKTGDIFTTETSIDREGLRECQNQLPGDPCILEFEVSITDLVQNGSPRLLEGQIEVQDINDNTPNFA