WH0005055M8
Monoclonal Anti-SERPINB2 antibody produced in mouse
clone 3A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HsT1201, Anti-PAI, Anti-PAI2, Anti-PLANH2, Anti-serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SERPINB2(5055)
Immunogeno
Sequence
MEDLCVANTLFALNLFKHLAKASPTQNLFLSPWSISSTMAMVYMGSRGSTEDQMAKVLQFNEVGANAVTPMTPENFTSCGFMQQIQKGSYPDAILQAQAA