WH0004759M3
Monoclonal Anti-NEU2 antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC129579, Anti-SIAL2, Anti-sialidase 2 (cytosolic sialidase)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEU2(4759)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AYRKLHPIQRPIPSAFCFLSHDHGRTWARGHFVAQDTLECQVAEVETGEQRVVTLNARSHLRARVQAQSTNDGLDFQESQLVKKLVEPP
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articoli
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.