WH0002009M1
Monoclonal Anti-EML1 antibody produced in mouse
clone 5G3, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-ELP79, Anti-EMAP, Anti-EMAPL, Anti-FLJ45033, Anti-HuEMAP, Anti-echinoderm microtubule associated protein like 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EML1(2009)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEDGFSSYSSLYDTSSLLQFCNDDSASAASSMEVTDRIASLEQRVQMQEDDIQLLKSALADVVRRLNITEEQQAVLNRKGPTKARPLMQTLPLRTTVNN