WH0001046M1
Monoclonal Anti-CDX4 antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-caudal type homeobox transcription factor 4
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDX4(1046)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
VWGSPYSPPREDWSVYPGPSSTMGTVPVNDVTSSPAAFCSTDYSNLGPVGGGTSGSSLPGQAGGSLVPTDAGAAKASSPSRSRHSPYAWMRKTVQVTGKT
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)