W3516
Anti-WSTF (C-Terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BAZ1B, Anti-Bromdomain Adjacent to Zn Finger Domain 1B, Anti-Williams Syndrome Transcription Factor, Anti-Williams-Beuren Syndrome Chromosome Region 9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 175 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using from lysates of HEK293-T cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of MCF-7 breast cancer cell line
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BAZ1B(9031)
mouse ... Baz1b(22385)
rat ... Baz1b(368002)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3