Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 212,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 818,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.26 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
212,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.COc1c(O)cc(O)c2C(=O)C=C(Oc12)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O5.H2O/c1-20-15-12(19)7-10(17)14-11(18)8-13(21-16(14)15)9-5-3-2-4-6-9;/h2-8,17,19H,1H3;1H2
InChI key
XLCSETHCROERAU-UHFFFAOYSA-N
General description
Wogonin is a flavonoid component of Scutellaria baicalensis Georgi roots.[1]
Application
Biochem/physiol Actions
Wogonin co-treatment enhances apoptosis and antitumor potential of chemotherapeutic drug, oxaliplatin in gastric cancer cells. It also improves the efficacy of fluorouracil and paclitaxel.[1] Wogonin anti-oxidative functionality may be useful in treating neurodegenerative and inflammatory diseases.[2]
Wogonin is an anti-inflammatory agent and COX-2 inhibitor, which inhibits the induction of both iNOS and COX-2.
Wogonin is an anti-inflammatory agent and COX-2 inhibitor, which inhibits the induction of both iNOS and COX-2. Wogonin inhibits COX-2 (IC50 = 46 μM) without affecting COX-1. Wogonin inhibits iNOS induction and thus inhibts activation-induced C6 glial cell death. Specifically, Wogonin inhibits NF-kappaB-mediated iNOS induction.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder or solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility methanol: 1 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?