Documenti fondamentali
V5627
Sigma-Aldrich
Val-Ser
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C(N)C(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-4(2)6(9)7(12)10-5(3-11)8(13)14/h4-6,11H,3,9H2,1-2H3,(H,10,12)(H,13,14)
STTYIMSDIYISRG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
A non-planar peptide bond in L-seryl-L-valine.
Anders Moen et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 60(Pt 8), o564-o565 (2004-08-06)
L-valyl-L-serine trihydrate.
Johansen A, Midtkandal R, Roggen H, Gorbitz CH.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 61, 198-200 (2005)
Studies on the conformation of amino acids. IX. Conformations of butyl, seryl, threonyl, cystennyl, and valyl residues in a dipeptide unit.
P K Ponnuswamy et al.
Biopolymers, 10(3), 565-582 (1971-01-01)