V5390
VU0029251
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
6,7-Dihydro-2-(methylthio)-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥11 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSc1nc(N)c2c3CCCc3sc2n1
InChI
1S/C10H11N3S2/c1-14-10-12-8(11)7-5-3-2-4-6(5)15-9(7)13-10/h2-4H2,1H3,(H2,11,12,13)
WDDBZCKBRCTSOZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.