V4758
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor antibody produced in mouse
clone 26503, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-VEGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
26503, monoclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
primate, human
tecniche
capture ELISA: 2-8 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VEGFA(7422) , VEGFB(7423) , VEGFC(7424)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3