Documenti fondamentali
V3265
Sigma-Aldrich
VU0029767
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-2-(4-Ethoxyphenylamino)-N′-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)methylene)acetohydrazide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
gray-brown
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOc1ccc(NCC(=O)N\N=C\c2c(O)ccc3ccccc23)cc1
InChI
1S/C21H21N3O3/c1-2-27-17-10-8-16(9-11-17)22-14-21(26)24-23-13-19-18-6-4-3-5-15(18)7-12-20(19)25/h3-13,22,25H,2,14H2,1H3,(H,24,26)/b23-13+
JWRJGCUSLSJMMD-YDZHTSKRSA-N
Azioni biochim/fisiol
VU0029767 is a selective, positive allosteric modulator at the muscarinic M1 acetylcholine receptor. It shifts concentration-dependent response to acetylcholine at least five-fold, but does not compete at the ACh binding site. VU0029767 also potentiates the effects of allosteric agonist TBPB.
VU0029767 is a selective, positive allosteric modulator at the muscarinic M1 acetylcholine receptor. VU0029767 also potentiates the effects of allosteric agonist TBPB.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)