Key Documents
V3262
Sigma-Aldrich
L-Valine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H19N2O3 · C2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2OC(=O)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C15H18N2O3.C2HF3O2/c1-8(2)14(16)15(19)17-10-4-5-12-11(7-10)9(3)6-13(18)20-12;3-2(4,5)1(6)7/h4-8,14H,16H2,1-3H3,(H,17,19);(H,6,7)/t14-;/m0./s1
MCHFEDCKESEFSO-UQKRIMTDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3