Vai a
V3254
Vitamin B12-Agarose
saline suspension
Sinonimo/i:
Cyanocobalamin-Agarose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
441,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
MDL number:
441,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
saline suspension
Quality Segment
extent of labeling
≥0.3 mg per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
carboxyl
matrix spacer
8 atoms
storage temp.
2-8°C
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7013V6629V2876
Vitamin B12-Agarose saline suspension
Supelco
V3254
Vitamin B12-Agarose
Vitamina B12 BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Sigma-Aldrich
V6629
Vitamina B12
Vitamina B12 ≥98%
Sigma-Aldrich
V2876
Vitamina B12
form
saline suspension
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix
4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
extent of labeling
≥0.3 mg per mL
extent of labeling
2-6 μmol per mL gel
extent of labeling
-
extent of labeling
-
matrix spacer
8 atoms
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
matrix spacer
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)