V2260
Monoclonal Anti-V5-Peroxidase antibody produced in mouse
clone V5-10, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-V5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
V5-10, monoclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Confezionamento
vial of 0.5 mL
Concentrazione
5-11 mg/mL
tecniche
western blot: 1:4,000-1:8,000
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2