Documenti fondamentali
V1506
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenyl alcohol
~99% (capillary GC)
Sinonimo/i:
cis-11-Octadecenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H36O
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
~99% (capillary GC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)