V1133
[Arg8, Gly10]-Vasotocin
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Hydrin 2
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)C1NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)CSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3