Vai a
V0883
Val-Ala-Pro-Gly acetate salt
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26N4O5 · xC2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.39 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C15H26N4O5/c1-8(2)12(16)14(23)18-9(3)15(24)19-6-4-5-10(19)13(22)17-7-11(20)21/h8-10,12H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,22)(H,18,23)(H,20,21)
InChI key
PPINMSZPTPRQQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Serves as a quantitative marker for human elastins.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)