Informazioni su questo articolo
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
white to pale yellow
mp
≥170 °C
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@](CC(C)=O)(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
InChI key
PJVWKTKQMONHTI-OAHLLOKOSA-N
Gene Information
human ... CYP2C9(1559)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
5543-58-8
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?