Vai a
UC211
7-Hydroxywarfarin
Sinonimo/i:
3-(α-Acetonylbenzyl)-4,7-dihydrocoumarin, 4-7-Dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
form
solid
Quality Segment
color
white
mp
220 °C
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CC(C1=C(O)C(C=CC(O)=C2)=C2OC1=O)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3
InChI key
SKFYEJMLNMTTJA-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Hydroxywarfarin can be used for the metabolic assays of (S)-warfarin.
Biochem/physiol Actions
CYP2C9 metabolite of (S)-warfarin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
7-Hydroxywarfarin is soluble in DMSO.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)