Vai a
U7129
Urea solution
40 % (w/v) in H2O
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonyldiamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
84,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
84,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
non-sterile; sterile-filtered
Quality Segment
contains
0.1% benzoic acid as preservative
packaging
vial of 5 mL
concentration
40 % (w/v) in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Recommended for the detection of urease activity.
Biochem/physiol Actions
Urea solution is primarily used for protein denaturation. It also increases solubility of hydrocarbons and reduce micelle formation. Urea solution at high concentration leads to the destabilization of amyloid β16−22 oligomers.
Preparation Note
Warm the refrigerated 40% urea solution to room temperature. Aseptically add 5 mL to 95 mL of sterile molten Urea Agar Base (Christensen). Mix well and dispense in sterile tubes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RDD034NIST2152U0600000
Urea solution 40 % (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
U7129
Urea solution
Urea free-flowing, Redi-Dri™, Bioreagent, ≥98%
Sigma-Aldrich
RDD034
Urea
Urea NIST® SRM® 2152, combustion calorimetric standard
NIST2152
Urea
Urea European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
Urea
description
40 % (w/v) in H2O
description
free-flowing, Redi-Dri, Bioreagent, ≥98%
description
NIST® SRM® 2152, combustion calorimetric standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
contains
0.1% benzoic acid as preservative
contains
-
contains
-
contains
-
sterility
non-sterile; sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
packaging
vial of 5 mL
packaging
-
packaging
pkg of 25 g
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea solution
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hallo, wieviel ml sind in dem VIAL?
    1 risposta
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section of the Product Detail Page, this product consists of 5 mL per vial.