Documenti fondamentali
U5753
Sigma-Aldrich
Uniblue A sodium salt
Sinonimo/i:
Acid Blue 215
About This Item
Formula condensata:
C22H15N2O7S2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.48
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, ~75%
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)