Documenti fondamentali
U1381
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphospho-N-acetylglucosamine-[glucosamine-6-3H(N)]
aqueous ethanol solution
About This Item
Formula condensata:
C17H27O17N3P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
607.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
aqueous ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
5-25 Ci/mmol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stato fisico
Ethanol: water (70:30) solution
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)