Documenti fondamentali
T9896
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methylene indoline
Sinonimo/i:
Fisher’s base
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352103
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup