Documenti fondamentali
T9793
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H16N8Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
631.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, ~97%
Stringa SMILE
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10