Documenti
T9154
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(cis-13-docosenoate)
~99%
Sinonimo/i:
Trierucin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C69H128O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
1053.75
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Confezionamento
Sealed ampule.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1