Documenti fondamentali
T9052
Sigma-Aldrich
N-Tetracosanoyl-D-sphingosine 1-benzoate
Sinonimo/i:
N-Lignoceroyl-D-sphingosine 1-benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H91NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
758.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Gruppo funzionale
amide
ester
hydroxyl
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](COC(=O)c1ccccc1)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C49H87NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-39-43-48(52)50-46(44-54-49(53)45-40-36-35-37-41-45)47(51)42-38-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-38,40-42,46-47,51H,3-34,39,43-44H2,1-2H3,(H,50,52)/b42-38+/t46-,47+/m1/s1
UGXMIJNTDRLPDS-ODNBOWEJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3