Documenti fondamentali
T9014
Sigma-Aldrich
β-Tetralone
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, 3,4-Dihydro-2-naphthol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Beilstein:
509386
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Indice di rifrazione
n20/D 1.560 (lit.)
P. ebollizione
131 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)