T7540
Tyrphostin 47
≥98%
Sinonimo/i:
α-Cyano-3,4-dihydroxythiocinnamamide, 3,4-Dihydroxy-α-cyanothiocinnamamide, RG 50864
About This Item
Saggio
≥98%
Potenza
2.4 μM IC50
Solubilità
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, orange
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=S)\C(=C\c1ccc(O)c(O)c1)C#N
Informazioni sul gene
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3