Documenti fondamentali
T7126
Sigma-Aldrich
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate
powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9N5O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Colore
white to yellow
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc(N)c1N
InChI
1S/C4H7N5.H2O4S/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7;1-5(2,3)4/h1H,5H2,(H4,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
RKJICTKHLYLPLY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J J Gato-Peciña et al.
Revista espanola de fisiologia, 46(4), 343-352 (1990-12-01)
Passive absorption of D-Galactose (in the presence of 0.5 mM phlorizin), 2-deoxy-D-glucose and D-Mannitol by rat jejunum has been measured in vivo by perfusion of an intestinal segment with recirculation, along successive absorption periods of 5 or 10 min duration.
N E Rusakova et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (9)(9), 43-45 (1989-01-01)
Photometric procedures of monitoring the content of adenine synthesis intermediate products were developed and optimum conditions of air sample analysis and selection determined. Thus it became possible to establish general exposure levels for (phenylazo) malondinitryl and 4,5,6 triaminopyrimidine sulfate, sensitivity