T6661
20,20,20-Trifluoroleukotriene E4
~50 μg/mL in methanol: water (7:3) containing 17 mM acetate buffer adjusted to pH 5.4 with NH4OH, ~98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5S,6R)-5-Hydroxy-6-(S-cysteinyl)-(7E,9E,11Z,14Z)-20,20,20-trifluoroeicosatetraenoic acid
About This Item
Saggio
~98% (HPLC)
Concentrazione
~50 μg/mL in methanol: water (7:3) containing 17 mM acetate buffer adjusted to pH 5.4 with NH4OH
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(CSC(\C=C\C=C\C=C\C\C=C\CCCCC(F)(F)F)C(O)CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C23H34F3NO5S/c24-23(25,26)16-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-14-20(33-17-18(27)22(31)32)19(28)13-12-15-21(29)30/h2-6,8,10,14,18-20,28H,1,7,9,11-13,15-17,27H2,(H,29,30)(H,31,32)/b4-2+,5-3+,8-6+,14-10+
KOJLKTXOQDHBBV-HBDLJKPYSA-N
Confezionamento
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)