T6443
Tyrphostin AG 370
≥98%
Sinonimo/i:
2-Amino-4-(1H-indo-5′-yl)-1,1,3-tricyanobuta-1,3-diene, Tyrphostin B7
About This Item
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
289 °C
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(\C(=C/c1ccc2[nH]ccc2c1)C#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C15H9N5/c16-7-12(15(19)13(8-17)9-18)6-10-1-2-14-11(5-10)3-4-20-14/h1-6,20H,19H2/b12-6-
CMMDWEJTQUTCKG-SDQBBNPISA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3