Documenti fondamentali
T6410
Sigma-Aldrich
4-Trifluoromethylumbelliferyl glucuronide potassium salt
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
4-Trifluoromethyl-7-hydroxycoumarin glucuronide
About This Item
Formula condensata:
C16H12F3O9K
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[K].OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C16H13F3O9.K.H/c17-16(18,19)7-4-9(20)27-8-3-5(1-2-6(7)8)26-15-12(23)10(21)11(22)13(28-15)14(24)25;;/h1-4,10-13,15,21-23H,(H,24,25);;
VETSWRNXMAPTTI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3