Key Documents
T6391
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-D-(−)-sorbitol
~95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H62O6Si6
Numero CAS:
Peso molecolare:
615.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Saggio
~95%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C