T5830
Trap-101 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1-[1-(cyclooctylmethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-4-pyridinyl]-3-ethyl-1,3-dihydro-2Hbenzimidazol-2-one hydrochloride
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCN1C(=O)N(C2=C(CO)CN(CC2)CC3CCCCCCC3)c4ccccc14
InChI
1S/C24H35N3O2.ClH/c1-2-26-22-12-8-9-13-23(22)27(24(26)29)21-14-15-25(17-20(21)18-28)16-19-10-6-4-3-5-7-11-19;/h8-9,12-13,19,28H,2-7,10-11,14-18H2,1H3;1H
YEVMLMQAMCKVSC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3