Documenti fondamentali
T5780
Sigma-Aldrich
DL-Thyronine
Sinonimo/i:
3-(p-[p-Hydroxyphenoxy]phenyl)-DL-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stringa SMILE
NC(Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO4/c16-14(15(18)19)9-10-1-5-12(6-2-10)20-13-7-3-11(17)4-8-13/h1-8,14,17H,9,16H2,(H,18,19)
KKCIOUWDFWQUBT-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Similar to T 1501, but produced by Sigma.