Documenti fondamentali
T5629
Supelco
Tyrothricin from Bacillus aneurinolyticus (Bacillus brevis)
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)