T5515
Thionicotinamide adenine dinucleotidephosphate sodium salt
≥95%
Sinonimo/i:
Thionicotinamid-TPN sodium salt, Thionicotinamide-TPN, Triphosphothiopyridine nucleotide sodium salt
About This Item
Saggio
≥95%
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to very deep yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].NC(=S)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O16P3S.Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(43-45(32,33)34)14(30)11(42-21)6-40-47(37,38)44-46(35,36)39-5-10-13(29)15(31)20(41-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)48;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,48);/q;+1/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
RFGBSJGYGUYCBT-QYZPTAICSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Linkage
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)