Documenti fondamentali
T5153
Sigma-Aldrich
Tyr-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-Leu
≥97% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H59N9O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
849.93
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
B M Dutia et al.
Nature, 321(6068), 439-441 (1986-05-22)
Ribonucleotide reductase is an essential enzyme for DNA synthesis in all prokaryotic and eukaryotic cells; it catalyses the reductive conversion of ribonucleotides to deoxyribonucleotides. Several herpesviruses including herpes simplex virus type 1 (HSV-1), HSV-2, pseudorabies virus (PRV), equine herpesvirus type