T5007
Glyceryl trilinolelaidate
~98% (capillary GC), liquid
Sinonimo/i:
1,2,3-Tri-([trans,trans]-9,12-octadecadienoyl)glycerol, Trilinolelaidin
About This Item
Saggio
~98% (capillary GC)
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter